2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isobutyric Acid 2-Ethoxyethyl Ester, Cellosolve Isobutyrate, Ethylene Glycol Monoethyl Ether Isobutyrate
I0282-25ML I0282-5ML
TCIAI0282-25MLEA 101 EUR
TCIAI0282-25ML TCIAI0282-5ML
2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxyethyl isobutyrate
Formula: C₈H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00009250
Núm. CAS: 54396-97-3
EINECS: 259-146-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %