Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0287-25ML
I0287-5ML
TCIAI0287-25MLEA
123
EUR
TCIAI0287-25ML
TCIAI0287-5ML
Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (por GC)
Isobutyraldehyde diethyl acetal
Formula:
C₈H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 138°C |
Número MDL:
MFCD00059384 Núm. CAS: 1741-41-9 EINECS: 217-107-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |