2-Isopropenyltoluene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)benzene
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
I0298-1ML I0298-5ML
TCIAI0298-1MLEA 148 EUR
TCIAI0298-1ML TCIAI0298-5ML
2-Isopropenyltoluene ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Isopropenyltoluene
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00049092
Núm. CAS: 7399-49-7
EINECS: 230-996-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %