DL-Isoserine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
I0309-1G I0309-100MG
TCIAI0309-1GEA 127 EUR
TCIAI0309-1G TCIAI0309-100MG
DL-Isoserine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
DL-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Número MDL: MFCD00008138
Núm. CAS: 565-71-9
EINECS: 918-962-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %