Diisocianato de isoforona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexilo

I0314-25ML I0314-500ML
TCIAI0314-25MLEA 18 EUR
TCIAI0314-25ML TCIAI0314-500ML
Diisocianato de isoforona ≥99.0% (por GC)
Diisocianato de isoforona
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: –60°C
Pto. de inflamación: 155°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064956
Núm. CAS: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
UN: 2290
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&vid=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR