Diethyl iminodiacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0326-25ML
I0326-5ML
TCIAI0326-25MLEA
78
EUR
TCIAI0326-25ML
TCIAI0326-5ML
Diethyl iminodiacetate ≥98.0% (por GC)
Diethyl iminodiacetate
Formula:
C₈H₁₅NO₄ Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD00041925 Núm. CAS: 6290-05-7 EINECS: 228-533-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |