Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Sinónimos: Propanesulphonic acid sodium salt, 1-Propanesulphonic acid Sodium Salt, Propanesulphonic acid Sodium Salt, IPC-ALKS-3
I0341-25G I0341-5G
TCIAI0341-25GEA 207 EUR
TCIAI0341-25G TCIAI0341-5G
Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Sodium-1-propanesulphonate
Formula: C₃H₈O₃S
Número MDL: MFCD00062546
Núm. CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130