Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0355-25G I0355-500G
TCIAI0355-25GEA 18 EUR
TCIAI0355-25G TCIAI0355-500G
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,3-dibromopropyl)isocyanurate
Formula: C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
Pto. de fusión: 110°C
Número MDL: MFCD00010290
Núm. CAS: 52434-90-9
EINECS: 257-913-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %