4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bisphenol A O,O-Diacetic Acid
I0356-25G I0356-5G
TCIAI0356-25GEA 582 EUR
TCIAI0356-25G TCIAI0356-5G
4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid
Formula: C₁₉H₂₀O₆
MW: 344,36 g/mol
Número MDL: MFCD00060114
Núm. CAS: 3539-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C