Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0358-25G I0358-5G
TCIAI0358-25GEA 325 EUR
TCIAI0358-25G TCIAI0358-5G
Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Butyl Isocyanatoacetate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00041743
Núm. CAS: 17046-22-9
EINECS: 241-114-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %