Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Atención
I0367-10ML I0367-100ML
TCIAI0367-10MLEA 19 EUR
TCIAI0367-10ML TCIAI0367-100ML
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 0.5 mol/L in water para cromatografía en par iónico
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio
Formula: C₁₆H₃₈NO₄P
Número MDL: MFCD00064526
Núm. CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6d560c8aa2c3d4f50e191c939ef6914d5956c6&vid=59ef918ee2a231ffcbb75867090cc3b57f6180d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.010
pH 7.1 to 7.7 (25 deg-C)
Bromide max. 0.01 %