p-Tolyl isobutyrate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0396-25ML
I0396-5ML
TCIAI0396-25MLEA
288
EUR
TCIAI0396-25ML
TCIAI0396-5ML
p-Tolyl isobutyrate ≥97.0% (por GC)
p-Tolyl isobutyrate
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 237°C Pto. de inflamación: 100°C |
Número MDL:
MFCD00026440 Núm. CAS: 103-93-5 EINECS: 203-159-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |