N-Isopropylacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0401-25G I0401-500G I0401-100G
TCIAI0401-25GEA 29 EUR
TCIAI0401-25G TCIAI0401-500G TCIAI0401-100G
N-Isopropylacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
N-Isopropylacrylamide
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041913
Núm. CAS: 2210-25-5
EINECS: 218-638-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency