Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0404-1G
I0404-5G
TCIAI0404-1GEA
72
EUR
TCIAI0404-1G
TCIAI0404-5G
Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (por GC)
Diethyl isopropylidenesuccinate
Formula:
C₁₁H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 103°C |
Número MDL:
MFCD00130132 Núm. CAS: 42103-98-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |