3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate >60.0% (por GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
Proveedor: TCI
I0405-25ML
I0405-500ML
TCIAI0405-25MLEA
16
EUR
TCIAI0405-25ML
TCIAI0405-500ML
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate >60.0% (por GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Formula:
C₁₂H₂₄O₃ Pto. de fusión: –50°C Pto. de inflamación: 123°C |
Número MDL:
MFCD00148967 Núm. CAS: 25265-77-4 EINECS: 246-771-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |