Diphenyl isophthalate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isophthalic Acid Diphenyl Ester
I0416-10G I0416-25G
TCIAI0416-10GEA 41 EUR
TCIAI0416-10G TCIAI0416-25G
Diphenyl isophthalate ≥99.0% (por GC)
Diphenyl isophthalate
Formula: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Número MDL: MFCD00046051
Núm. CAS: 744-45-6
EINECS: 212-014-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 136.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency