Isobutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0438-1G
I0438-10G
TCIAI0438-1GEA
21
EUR
TCIAI0438-1G
TCIAI0438-10G
Isobutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isobutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula:
C₁₀H₁₂N₄O₄ MW: 252,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191659 Núm. CAS: 2057-82-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 188.0 deg-C |