4-Penten-1-yl isothiocyanate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0444-1G I0444-5G
TCIAI0444-1GEA 158 EUR
TCIAI0444-1G TCIAI0444-5G
4-Penten-1-yl isothiocyanate ≥95.0% (por GC)
4-Penten-1-yl isothiocyanate
Formula: C₆H₉NS
Pto. Ebullición: 194°C
Número MDL: MFCD00191527
Núm. CAS: 18060-79-2
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e42ec11b1950c509fb3c7ca2acdd059e5b19fa55&vid=e42ec11b1950c509fb3c7ca2acdd059e5b19fa55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %