3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0445-1G I0445-5G
TCIAI0445-1GEA 153 EUR
TCIAI0445-1G TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (por GC) estabilizado
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene
Formula: C₇H₉IS
MW: 252,11 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191528
Núm. CAS: 60813-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %