Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(4R,5R)-Dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (-)-2,3-O-Isopropylidene-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (2R,3R)-(-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene tartrate
I0447-25G
I0447-5G
TCIAI0447-25GEA
177
EUR
TCIAI0447-25G
TCIAI0447-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formula:
C₉H₁₄O₆ MW: 218.21 g/mol Pto. Ebullición: 139°C |
Número MDL:
MFCD00066218 Núm. CAS: 37031-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -51.0 to -57.0 deg (neat) |