Diallyl isophthalate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Isophthalic Acid Diallyl Ester
I0450-25G I0450-500G
TCIAI0450-25GEA 16 EUR
TCIAI0450-25G TCIAI0450-500G
Diallyl isophthalate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diallyl isophthalate
Formula: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de inflamación: 163°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048174
Núm. CAS: 1087-21-4
EINECS: 214-122-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %