1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Isocyanidomethyl)-1H-benzotriazole, (1H-Benzotriazol-1-yl)methyl Isocyanide
I0455-1G I0455-5G
TCIAI0455-1GEA 131 EUR
TCIAI0455-1G TCIAI0455-5G
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (by HPLC)
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
Formula: C₈H₆N₄
MW: 158,16 g/mol
Número MDL: MFCD00961633
Núm. CAS: 87022-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%