4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1H-Imidazole-4,5-dimethanol
I0457-1G
I0457-5G
TCIAI0457-1GEA
136
EUR
TCIAI0457-1G
TCIAI0457-5G
4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole
Formula:
C₅H₈N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00191661 Núm. CAS: 33457-48-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Melting point | 159.0 to 165.0 deg-C |