Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl (S)-(-)-2-Isocyanatoisovalerate, (S)-(-)-2-Isocyanato-3-methylbutyric Acid Methyl Ester
I0466-1G I0466-5G
TCIAI0466-1GEA 74 EUR
TCIAI0466-1G TCIAI0466-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00191531
Núm. CAS: 30293-86-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -23.0 deg (neat)