Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Isocyanato-4-methylvaleric Acid Methyl Ester
I0467-25G I0467-5G
TCIAI0467-25GEA 1497 EUR
TCIAI0467-25G TCIAI0467-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,20 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Número MDL: MFCD00191532
Núm. CAS: 39570-63-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %