Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-2-Isocyanatoglutaric Acid Diethyl Ester, (S)-(-)-2-Isocyanatopentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl (S)-(-)-2-Isocyanatopentanedioate, Diethyl (S)-2-isocyanatopentanedioate
I0468-1G I0468-5G
TCIAI0468-1GEA 94 EUR
TCIAI0468-1G TCIAI0468-5G
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (por GC)
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191663
Núm. CAS: 145080-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -46.0 deg (neat)