Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0471-5G I0471-1G
TCIAI0471-5GEA 186 EUR
TCIAI0471-5G TCIAI0471-1G
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Número MDL: MFCD00191534
Núm. CAS: 120219-17-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (neat)