(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
I0476-25G
I0476-5G
I0476-1G
TCIAI0476-25GEA
637
EUR
TCIAI0476-25G
TCIAI0476-5G
TCIAI0476-1G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formula:
C₁₁H₁₇NO MW: 179,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00671548 Núm. CAS: 112211-92-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -65.0 to -73.0 deg (C=1,ethanol) |