Iodomesitylene diacetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trimethyl(diacetoxyiodo)benzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene Diacetate, 2-(Diacetoxyiodo)mesitylene
I0479-25G I0479-5G
TCIAI0479-25GEA 198 EUR
TCIAI0479-25G TCIAI0479-5G
Iodomesitylene diacetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Iodomesitylene diacetate
Formula: C₁₃H₁₇IO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674196
Núm. CAS: 33035-41-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency