Isopropyl methyl sulphone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0484-25G
I0484-5G
TCIAI0484-25GEA
259
EUR
TCIAI0484-25G
TCIAI0484-5G
Isopropyl methyl sulphone ≥97.0% (por GC)
Isopropyl methyl sulphone
Formula:
C₄H₁₀O₂S |
Número MDL:
MFCD00050415 Núm. CAS: 4853-74-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |