Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Z)-Ethyl 3-iodoacrylate, cis-3-Iodoacrylic Acid Ethyl Ester
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0502-25G I0502-5G
TCIAI0502-25GEA 384 EUR
TCIAI0502-25G TCIAI0502-5G
Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Ethyl-cis-3-iodoacrylate
Formula: C₅H₇IO₂
MW: 226.01 g/mol
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209584
Núm. CAS: 31930-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %