2-Indancarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0532-1G
I0532-5G
TCIAI0532-1GEA
25
EUR
TCIAI0532-1G
TCIAI0532-5G
2-Indancarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Indancarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 192°C |
Número MDL:
MFCD00085095 Núm. CAS: 25177-85-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 131.0 deg-C |