4-Iodo-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-4'-nitro-1,1'-biphenyl
I0537-1G I0537-5G
TCIAI0537-1GEA 25 EUR
TCIAI0537-1G TCIAI0537-5G
4-Iodo-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-4'-nitrobiphenyl
Formula: C₁₂H₈INO₂
Número MDL: MFCD00024698
Núm. CAS: 29170-08-9
EINECS: 249-480-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency