3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
I0556-100G I0556-25G
TCIAI0556-100GEA 114 EUR
TCIAI0556-100G TCIAI0556-25G
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (por GC)
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Formula: C₁₀H₂₁NO₄Si
MW: 247,366 g/mol
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00051459
Núm. CAS: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %