(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-4-Isopropyl-3-propionyloxazolidin-2-one
I0573-1G I0573-5G
TCIAI0573-1GEA 73 EUR
TCIAI0573-1G TCIAI0573-5G
(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥97.0% (por GC)
(S)-(+)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Número MDL: MFCD00043401
Núm. CAS: 77877-19-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +91.0 deg (neat)