(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0582-1G
I0582-250MG
TCIAI0582-1GEA
148
EUR
TCIAI0582-1G
TCIAI0582-250MG
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (por GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Formula:
C₂₁H₂₂N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00192245 Núm. CAS: 131457-46-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -151 to -173 deg (C=1, EtOH) |