Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Isocyanuric Acid Bis(2-carboxyethyl) Ester

I0584-25G I0584-500G
TCIAI0584-25GEA 29 EUR
TCIAI0584-25G TCIAI0584-500G
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate
Formula: C₉H₁₁N₃O₇
MW: 273,20 g/mol
Pto. de fusión: 289°C
Número MDL: MFCD04038422
Núm. CAS: 2904-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&vid=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR