(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(-)-3-Propionyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Isopropyl-3-propionyloxazolidin-2-one
I0594-1G I0594-5G
TCIAI0594-1GEA 79 EUR
TCIAI0594-1G TCIAI0594-5G
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-4-Isopropyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Número MDL: MFCD00269691
Núm. CAS: 89028-40-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -92.0 deg (neat)