Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl indoline-2-carboxylate, Indoline-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
I0595-25G I0595-5G
TCIAI0595-25GEA 1008 EUR
TCIAI0595-25G TCIAI0595-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797114
Núm. CAS: 50501-07-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C