Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Tris(3-(trimethoxysilyl)propyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester
I0602-5G I0602-25G
TCIAI0602-5GEA 18 EUR
TCIAI0602-5G TCIAI0602-25G
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate ≥95.0% (por GC)
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] Isocyanurate
Formula: C₂₁H₄₅N₃O₁₂Si₃
MW: 615.86 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00054746
Núm. CAS: 26115-70-8
EINECS: 247-465-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&vid=f78e4d77eee811ea71dea8877333c486deead68e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %