2-Etilhexanoato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24960.0B
B24960.0I
B24960.30
B24960.0BEA
108
EUR
B24960.0B
B24960.0I
B24960.30
2-Etilhexanoato de sodio ≥97%
2-Etilhexanoato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 19766-89-3
Molecular Formula: C8H15NaO2
Formula Weight: 166.20
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₅NaO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014007 Núm. CAS: 19766-89-3 EINECS: 243-283-8 |