1H-Imidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0607-1G I0607-5G
TCIAI0607-1GEA 35 EUR
TCIAI0607-1G TCIAI0607-5G
1H-Imidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: 284°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00082203
Núm. CAS: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %