2-Iodobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0610-1G I0610-5G
TCIAI0610-1GEA 63 EUR
TCIAI0610-1G TCIAI0610-5G
2-Iodobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039570
Núm. CAS: 26260-02-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&vid=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C