Isobornyl methacrylate ≥85.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate, (1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl methacrylate(relative), Methacrylic acid Isobornyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0617-25G I0617-500G
TCIAI0617-25GEA 17 EUR
TCIAI0617-25G TCIAI0617-500G
Isobornyl methacrylate ≥85.0% (por GC) estabilizado
Isobornyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Pto. Ebullición: 129°C
Pto. de inflamación: 144°C
Número MDL: MFCD00081070
Núm. CAS: 7534-94-3
EINECS: 231-403-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %