Imidazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
I0636-1G I0636-5G
TCIAI0636-1GEA 21 EUR
TCIAI0636-1G TCIAI0636-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₄H₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173726
Núm. CAS: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C