Isobornyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acrylate, Acrylic acid Isobornyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0638-25G I0638-500G
TCIAI0638-25GEA 17 EUR
TCIAI0638-25G TCIAI0638-500G
Isobornyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Isobornyl acrylate
Formula: C₁₃H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00080424
Núm. CAS: 5888-33-5
EINECS: 227-561-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %