3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0662-25G
I0662-500G
TCIAI0662-25GEA
25
EUR
TCIAI0662-25G
TCIAI0662-500G
3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate ≥95.0% (por GC)
3-Isoamyl-6-methyl-2-heptyl myristate
Formula:
C₂₇H₅₄O₂ Pto. de inflamación: 205°C |
Núm. CAS:
88332-30-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |