Imidazolidinyl urea ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
I0665-250G I0665-25G
TCIAI0665-250GEA 141 EUR
TCIAI0665-250G TCIAI0665-25G
Imidazolidinyl urea ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Imidazolidinyl urea
Formula: C₁₁H₁₆N₈O₈
MW: 388,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00221482
Núm. CAS: 39236-46-9
EINECS: 254-372-6
Índice Merck: 14,04916
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %