3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0666-25G I0666-100G
TCIAI0666-25GEA 42 EUR
TCIAI0666-25G TCIAI0666-100G
3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate ≥97.0% (por GC)
3-Iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate
Formula: C₈H₁₂INO₂
Número MDL: MFCD00072438
Núm. CAS: 55406-53-6
EINECS: 259-627-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05069
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=118c52e044bda588cc87ab70407cebc6eed74af1&vid=118c52e044bda588cc87ab70407cebc6eed74af1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C