Indole-3-acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
I0668-25G
I0668-5G
TCIAI0668-25GEA
157
EUR
TCIAI0668-25G
TCIAI0668-5G
Indole-3-acetamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Indole-3-acetamide
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O |
Número MDL:
MFCD00005641 Núm. CAS: 879-37-8 EINECS: 212-904-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 156.0 deg-C |